(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,5S)-tert-Butyl 2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl (2R,5S)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR55395-5G
APOSOR55395-5GEA
55.1
EUR
APOSOR55395-5G
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected 95+%
(2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06797728 CAS-Nummer: 309915-46-6 |