2'-Aminoacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Aminoacetophenon
OR55399-100G OR55399-1KG OR55399-500G
APOSOR55399-100GEA 39.3 EUR
APOSOR55399-100G APOSOR55399-1KG APOSOR55399-500G
2'-Aminoacetophenon 95%
2'-Aminoacetophenon
Formel: C₈H₉NO
Molecular Weight: 135.17 g/mol
Siedepunkt: 252
Schmelzpunkt: 20
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007717
CAS-Nummer: 551-93-9
Merck Index: 13,00412