4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Benzyloxy)-3-methylphenyl)boronic acid, 4-Benzyloxy-3-methylbenzeneboronic acid
OR5541-5G
APOSOR5541-5GEA
87
EUR
APOSOR5541-5G
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₅BO₃ Molecular Weight: 242,08 g/mol Schmelzpunkt: 102…106 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06409944 CAS-Nummer: 338454-30-1 |