5-Amino-1-pentanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Aminopentan-1-ol
OR55441-100G
OR55441-500G
OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA
150
EUR
APOSOR55441-100G
APOSOR55441-500G
APOSOR55441-25G
5-Amino-1-pentanol, technische Qualität
5-Amino-1-pentanol
Formel:
C₅H₁₃NO Molecular Weight: 103.16 g/mol Siedepunkt: 222 Schmelzpunkt: 36 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008237 CAS-Nummer: 2508-29-4 UN: 3259 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...