5-Amino-1-pentanol, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Aminopentan-1-ol

OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 150 EUR
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Amino-1-pentanol, technische Qualität
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 222
Schmelzpunkt: 36
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
UN: 3259
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR