5'-Bromo-2'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55444-1G
APOSOR55444-1GEA
873
EUR
APOSOR55444-1G
5'-Bromo-2'-Methoxy-3'-methylacetophenone 95+%
5'-Bromo-2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 243.097 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621110 CAS-Nummer: 1781561-95-2 |