5-Bromo-2-Methoxy-3-methylphenacyl bromide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55447-1G
APOSOR55447-1GEA
873
EUR
APOSOR55447-1G
5-Bromo-2-Methoxy-3-methylphenacyl bromide 95+%
5-Bromo-2-Methoxy-3-methylphenacyl bromide
Formel:
C₁₀H₁₀Br₂O₂ Molecular Weight: 321,993 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621111 CAS-Nummer: 2244084-49-7 |