Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanamine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR55457-1G
APOSOR55457-1GEA 293 EUR
APOSOR55457-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanamine hydrochloride 96%
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanamine hydrochloride
Formel: C₈H₉N₃·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22199946
CAS-Nummer: 1352305-21-5
UN: 3259
ADR: 8,III