Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55472-1G
OR55472-500MG
APOSOR55472-1GEA
510
EUR
APOSOR55472-1G
APOSOR55472-500MG
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate 95%
Methyl 2-chloro-5-(methylamino)benzoate
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17291841 CAS-Nummer: 1340437-11-7 |