Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55476-5G
APOSOR55476-5GEA
144
EUR
APOSOR55476-5G
Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate 98%
Methyl 2-iodo-3-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉IO₂ Molecular Weight: 276,071 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12923249 CAS-Nummer: 103441-60-7 |