4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol
OR55495-1G
APOSOR55495-1GEA
194
EUR
APOSOR55495-1G
4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine 95%
4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26792530 CAS-Nummer: 1159598-86-3 UN: 1760 ADR: 8,III |