(S)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol
OR55496-1G
APOSOR55496-1GEA
235
EUR
APOSOR55496-1G
(S)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(S)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26792482 CAS-Nummer: 1620510-50-0 |