(R)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55497-1G
APOSOR55497-1GEA
568
EUR
APOSOR55497-1G
(R)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine hydrochloride 95%
(R)-4-Methyl-3-(hydroxymethyl)morpholine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO₂·ClH Molecular Weight: 167,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26959188 CAS-Nummer: 1820569-49-0 |