4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Methyl-2-morpholinyl)methanol
OR55500-1G
APOSOR55500-1GEA
102
EUR
APOSOR55500-1G
4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12024541 CAS-Nummer: 40987-46-0 |