(R)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55502-1G
APOSOR55502-1GEA
192
EUR
APOSOR55502-1G
(R)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(R)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16294696 CAS-Nummer: 1159598-35-2 |