1-Boc-6-methoxy-2-indolboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-6-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR5551-1G
APOSOR5551-1GEA
92.8
EUR
APOSOR5551-1G
1-Boc-6-methoxy-2-indolboronsäure 98%
1-Boc-6-methoxy-2-indolboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₅ Molecular Weight: 291,11 g/mol Schmelzpunkt: 100…103 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659830 CAS-Nummer: 850568-65-9 |