3-Chlor-1-buten

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR55516-5G
APOSOR55516-5GEA 110 EUR
APOSOR55516-5G
3-Chlor-1-buten
3-Chlor-1-buten
Formel: C₄H₇Cl
Siedepunkt: 62…65 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000869
CAS-Nummer: 563-52-0
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR