3-Bromo- N,N-dimethyl-4-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55523-1G
APOSOR55523-1GEA
727
EUR
APOSOR55523-1G
3-Bromo- N,N-dimethyl-4-methoxyaniline 95%
3-Bromo- N,N-dimethyl-4-methoxyaniline
Formel:
C₉H₁₂BrNO Molecular Weight: 230,102 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16315291 CAS-Nummer: 102236-13-5 |