2-Bromo-3-methoxy-6-nitroaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55533-1G
APOSOR55533-1GEA
1180
EUR
APOSOR55533-1G
2-Bromo-3-methoxy-6-nitroaniline 95%
2-Bromo-3-methoxy-6-nitroaniline
Formel:
C₇H₇BrN₂O₃ Molecular Weight: 247,046 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22689544 CAS-Nummer: 90150-94-0 |