(R)-3-Cyclopropyl-2-hydroxypropanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55546-250MG
APOSOR55546-250MGEA
1010
EUR
APOSOR55546-250MG
(R)-3-Cyclopropyl-2-hydroxypropanoic acid 95%
(R)-3-Cyclopropyl-2-hydroxypropanoic acid
Formel:
C₆H₁₀O₃ Molecular Weight: 130,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17171014 CAS-Nummer: 174265-97-5 |