2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55549-5G
APOSOR55549-5GEA
75.4
EUR
APOSOR55549-5G
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃Cl₄N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00160150 CAS-Nummer: 72648-12-5 |