3-Toluolthiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5559-5G
APOSOR5559-5GEA 58 EUR
APOSOR5559-5G
3-Toluolthiol 98%
3-Toluolthiol
Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 196 °C
Dichte: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004843
CAS-Nummer: 108-40-7
EINECS: 203-578-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III