2,5-Pyridindicarbonsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Isocinchomeronsäure

OR55594-100G
APOSOR55594-100GEA 98.6 EUR
APOSOR55594-100G
2,5-Pyridindicarbonsäure 98%
2,5-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 357
Schmelzpunkt: 242…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006297
CAS-Nummer: 100-26-5
Merck Index: 13,05177

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR