2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate hydrochloride
OR5560-1G
APOSOR5560-1GEA
292
EUR
APOSOR5560-1G
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formel:
C₁₄H₂₀BNO₄·HCl Molecular Weight: 313,59 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659918 CAS-Nummer: 850567-49-6 |