3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55621-100MG
OR55621-250MG
APOSOR55621-100MGEA
0
EUR
APOSOR55621-100MG
APOSOR55621-250MG
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20483682 CAS-Nummer: 251569-98-9 |