4-(1H-Imidazol-2-yl)benzylamine hydrochloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55624-1G
APOSOR55624-1GEA
1900
EUR
APOSOR55624-1G
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzylamine hydrochloride 99%
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzylamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₁N₃·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28400887 UN: 3259 ADR: 8,III |