Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55632-25G
OR55632-500G
APOSOR55632-25GEA
50.9
EUR
APOSOR55632-25G
APOSOR55632-500G
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate 98%
Sodium-4-chlorobenzenesulphonate
Formel:
C₆H₅ClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014731 CAS-Nummer: 5138-90-9 |