1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55637-1G
OR55637-250MG
APOSOR55637-1GEA
574
EUR
APOSOR55637-1G
APOSOR55637-250MG
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
Formel:
C₆H₆BrN₃ Molecular Weight: 200.036 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30478437 CAS-Nummer: 863751-81-9 UN: 3439 ADR: 6.1 III |