6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1H-Indole-1-carboxylicacid, 2-borono-6-(phenylmethoxy)-, 1,1-dimethylethyl ester, 6-Benzyloxy-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected, 1-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-6-(BENZYLOXY)-1H-INDOL-2-YL-2-BORONIC ACID
OR5564-1G
APOSOR5564-1GEA 248 EUR
APOSOR5564-1G
6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid 98%
6-Benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid
Formel: C₂₀H₂₂BNO₅
Molecular Weight: 367,208 g/mol
Schmelzpunkt: 105…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659831
CAS-Nummer: 850568-66-0