N,1-Di-Boc-3-(4-bromophenyl)-3-azetidinamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55649-1G
APOSOR55649-1GEA 1680 EUR
APOSOR55649-1G
N,1-Di-Boc-3-(4-bromophenyl)-3-azetidinamine 95%
N,1-Di-Boc-3-(4-bromophenyl)-3-azetidinamine
Formel: C₁₉H₂₇BrN₂O₄
Molecular Weight: 427,333 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD31657914
CAS-Nummer: 1864803-36-0