N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine

OR55651-100G OR55651-500G
APOSOR55651-100GEA 21.9 EUR
APOSOR55651-100G APOSOR55651-500G
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Formel: C₉H₂₃N₃
Molecular Weight: 173.30 g/mol
Siedepunkt: 198 °C
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014876
CAS-Nummer: 3030-47-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR