2-Methylpropan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR55655-100G OR55655-500G OR55655-25G OR55655-250G
APOSOR55655-100GEA 284 EUR
APOSOR55655-100G APOSOR55655-500G APOSOR55655-25G APOSOR55655-250G
2-Methylpropan
2-Methylpropan
Formel: C₄H₁₀
Siedepunkt: –12 °C
Schmelzpunkt: –160 °C
Flammpunkt: –83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 75-28-5
UN: 1969
ADR: 2.1,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR