2-Amino-5-iodpyridin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Iod-2-pyridylamin, 5-Iodpyridin-2-amin

OR5567-1G
APOSOR5567-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5567-1G
2-Amino-5-iodpyridin 97%
2-Amino-5-iodpyridin
Formel: C₅H₅IN₂
Molecular Weight: 220.01 g/mol
Siedepunkt: 271
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00160312
CAS-Nummer: 20511-12-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR