6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55679-1G
OR55679-250MG
APOSOR55679-1GEA
192
EUR
APOSOR55679-1G
APOSOR55679-250MG
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₅BrO₃ Molecular Weight: 241.038 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03012913 CAS-Nummer: 439107-94-5 |