Ethyl-1-naphthoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55681-50G
APOSOR55681-50GEA 253 EUR
APOSOR55681-50G
Ethyl-1-naphthoat 97%
Ethyl-1-naphthoat
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Molecular Weight: 200,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016805
CAS-Nummer: 3007-97-4