Methyl mercaptan sodium salt-Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR55697-1L
OR55697-100G
APOSOR55697-1LEA
0
EUR
APOSOR55697-1L
APOSOR55697-100G
Methyl mercaptan sodium salt-Lösung
Methyl mercaptan sodium salt
Formel:
CH₃NaS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174316 CAS-Nummer: 5188-07-8 UN: 2920 ADR: 8+3,I |