Cellopentaose
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
D-(+)-Cellopentaose, Glc beta(1-4)Glc beta(1-4)Glc beta(1-4)Glc beta(1-4)Glc
OR5570T-25MG
APOSOR5570T-25MGEA
522
EUR
APOSOR5570T-25MG
Cellopentaose
Cellopentaose
Formel:
C₃₀H₅₂O₂₆ Molecular Weight: 828,72 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00151164 CAS-Nummer: 2240-27-9 |