Methyl-6-aminonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
OR5571-1G
OR5571-25G
OR5571-5G
APOSOR5571-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5571-1G
APOSOR5571-25G
APOSOR5571-5G
Methyl-6-aminonicotinat 97%
Methyl-6-aminonicotinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152.15 g/mol Schmelzpunkt: 158…162 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00797844 CAS-Nummer: 36052-24-1 |