(Chlormethyl)(isopropoxy)dimethylsilan 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloromethyl-dimethyl-propan-2-yloxysilane
OR55721-1ML
APOSOR55721-1MLEA 21.9 EUR
APOSOR55721-1ML
(Chlormethyl)(isopropoxy)dimethylsilan 90%
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane
Formel: C₆H₁₅ClOSi
Molecular Weight: 166,72 g/mol
Schmelzpunkt: 145 °C
Flammpunkt: 28 °C
MDL: MFCD00010605
CAS-Nummer: 18171-11-4
UN: 1993
ADR: 3,III