3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55726-1G
APOSOR55726-1GEA
417
EUR
APOSOR55726-1G
3-Bromo-2,6-dichlorophenol 97%
3-Bromo-2,6-dichlorophenol
Formel:
C₆H₃BrCl₂O Molecular Weight: 241.897 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17011993 CAS-Nummer: 116668-74-7 |