2-Amino-3-brom-5-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-5-nitro-2-pyridylamin, 3-Brom-5-nitropyridin-2-amin
OR5574-5G
APOSOR5574-5GEA
0
EUR
APOSOR5574-5G
2-Amino-3-brom-5-nitropyridin 98%
2-Amino-3-brom-5-nitropyridin
Formel:
C₅H₄BrN₃O₂ Molecular Weight: 218.01 g/mol Schmelzpunkt: 218…222 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955628 CAS-Nummer: 15862-31-4 |