1-(2-Pyrimidinyl)-3-pyrrolidinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR55747-500MG
APOSOR55747-500MGEA
545
EUR
APOSOR55747-500MG
1-(2-Pyrimidinyl)-3-pyrrolidinone
1-(2-Pyrimidinyl)-3-pyrrolidinone
Formel:
C₈H₉N₃O Molecular Weight: 163,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20485714 CAS-Nummer: 956723-06-1 |