5-Thiazolcarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5586-5G
OR5586-1G
OR5586-25G
APOSOR5586-5GEA
75.4
EUR
APOSOR5586-5G
APOSOR5586-1G
APOSOR5586-25G
5-Thiazolcarbonsäure 97%
5-Thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₂S Molecular Weight: 129.1371 g/mol Schmelzpunkt: 190 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03428539 CAS-Nummer: 14527-41-4 |