Cellotriose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2R,3R,4R,5R)-4-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal, Glc beta(1-4)Glc beta(1-4)Glc, D-(+)-Cellotriose
OR5590T-10MG
APOSOR5590T-10MGEA
210
EUR
APOSOR5590T-10MG
Cellotriose
Cellotriose
Formel:
C₁₈H₃₂O₁₆ Molecular Weight: 504,44 g/mol Schmelzpunkt: >165 °C (Zers.) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00069842 CAS-Nummer: 33404-34-1 |