2-Brom-5-thiazolcarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
OR5591-25G
APOSOR5591-25GEA
98.6
EUR
APOSOR5591-25G
2-Brom-5-thiazolcarbonsäure 97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₂BrNO₂S Schmelzpunkt: 180…184 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115730 CAS-Nummer: 54045-76-0 |