2,5-Diiod-1-methylimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,5-Diiod-1-methyl-1H-imidazol
OR5601-1G
APOSOR5601-1GEA
343
EUR
APOSOR5601-1G
2,5-Diiod-1-methylimidazol 97%
2,5-Diiodo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₄I₂N₂ Molecular Weight: 333,9 g/mol Schmelzpunkt: 138…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179540 CAS-Nummer: 86026-81-5 |