Methylthiazol-4-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-thiazolecarboxylate
OR5602-1G
APOSOR5602-1GEA
21.9
EUR
APOSOR5602-1G
Methylthiazol-4-carboxylat 97%
Methylthiazol-4-carboxylat
Formel:
C₅H₅NO₂S Molecular Weight: 143,1600 g/mol Schmelzpunkt: 38…42 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06410940 CAS-Nummer: 59418-09-6 |