2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
OR5604-10G
OR5604-25G
APOSOR5604-10GEA
94.5
EUR
APOSOR5604-10G
APOSOR5604-25G
2-Amino-4-(4-chlorphenyl)thiazol 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₇ClN₂S Molecular Weight: 210.69 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047058 CAS-Nummer: 2103-99-3 |