Imidazol-4-carbonsäureethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl imidazole-4-carboxylate
OR5606-1G
OR5606-5G
OR5606-25G
APOSOR5606-1GEA
85.8
EUR
APOSOR5606-1G
APOSOR5606-5G
APOSOR5606-25G
Imidazol-4-carbonsäureethylester 98%
Imidazol-4-carbonsäureethylester
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Schmelzpunkt: 160…162 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07363812 CAS-Nummer: 23785-21-9 |