Ethylthiazol-5-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 5-thiazolecarboxylate
OR5607-5G
APOSOR5607-5GEA 55.1 EUR
APOSOR5607-5G
Ethylthiazol-5-carboxylat 98%
Ethylthiazol-5-carboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
Molecular Weight: 157.1900 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 14 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06205069
CAS-Nummer: 32955-22-9